80982
Platinum on activated charcoal
hydrogenation catalyst, 5% Pt basis
Sinonimo/i:
Pt/C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
hydrogenation catalyst
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
5% Pt
Matrice
activated charcoal support
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- hydrogenation of D-fructose and D-glucose
- hydrosilylation reaction for the production of molecules with silicon-carbon bonds
- direct alcohol fuel cells (DAFCs)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?