Documenti
83711
Sigma-Aldrich
Rhodium on activated charcoal
5% rhodium (Rh) basis
About This Item
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Concentrazione
5% Rh