592021
Nicotinamide-(amide-15N)
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3-Pyridine(carboxamide-15N), Vitamin B3-(amide-15N)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white
Punto di fusione
130-132 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2]C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i7+1
DFPAKSUCGFBDDF-CDYZYAPPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)