Documenti fondamentali
807885
Sigma-Aldrich
Ac-Tle-OH
Sinonimo/i:
(2S)-2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid, N-α-Acetyl-L-tert-leucine, N-Acyl-tert-Leucine
Scegli un formato
250 MG
CHF 62.10
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 62.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
230 °C
Stringa SMILE
O=C(O)[C@H](C(C)(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(10)9-6(7(11)12)8(2,3)4/h6H,1-4H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m1/s1
WPPXAQGLXQAVTE-ZCFIWIBFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.