Documenti fondamentali
530972
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium triflate
electronic grade, ≥99%
Sinonimo/i:
DPIT, Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
Scegli un formato
1 G
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 147.00
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2I(CF3SO3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.18
Beilstein:
3582403
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
electronic grade
Descrizione
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Saggio
≥99%
Punto di fusione
180-181 °C (lit.)
Solubilità
PGMEA: ~1%
γ-butyrolactone: ~25%
ethyl lactate: ~5%
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.CHF3O3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)