803227
Sulfo-MBS (m-maleimidobenzoyl-N-hydroxysulfosuccinimide ester)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥80%
Stato
powder
PM
416.3
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
water: soluble
Gruppo funzionale
maleimide
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC(N2C(C=CC2=O)=O)=CC=C1)ON3C(C(S(=O)([O-])=O)CC3=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C15H10N2O9S.Na/c18-11-4-5-12(19)16(11)9-3-1-2-8(6-9)15(22)26-17-13(20)7-10(14(17)21)27(23,24)25;/h1-6,10H,7H2,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
LKUULGDICDGFIQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Non-cleavable
- Water-soluble (compare to MBS)
- Membrane impermeable, allowing cell surface labeling
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)