794139
(η5 -Cyclopentadienyl)[N,N-dimethyl-Ν′-(2-pyridinylmethylidene)propane-1,3-diamine]ruthenium hexafluorophosphate
Sinonimo/i:
Herzon Reductive Hydration Catalyst
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>180 °C
Stringa SMILE
CN(C)CCC/N=C/C1=NC=CC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.[C]2[C][C][C][C]2.[Ru+]
InChI
1S/C11H17N3.C5H5.F6P.Ru/c1-14(2)9-5-7-12-10-11-6-3-4-8-13-11;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h3-4,6,8,10H,5,7,9H2,1-2H3;1-5H;;/q;;-1;+1/b12-10+;;;
KUSUXOOKLDLSSI-AKMNYRKMSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
The Herzon group has developed highly active catalysts for the anti-Markovnikov hydration and reductive hydration of terminal alkynes to form aldehydes and linear alcohols, respectively.