Merck
Catalizzatori a base di rutenio
Simbolo del rutenio nella tavola periodica
Con il giusto catalizzatore a base di rutenio è facile realizzare trasformazioni ossidative selettive di svariati gruppi funzionali con ossidanti di facile accessibilità ed ecologicamente sostenibili. Il ricorso al rutenio può dimostrarsi uno strumento assai efficace in chimica di sintesi per la catalisi selettiva di trasformazioni ossidative quali: l’epossidazione asimmetrica degli alcheni, la generazione di specie reattive dell’ossigeno, la diidrossilazione delle olefine e la deidrogenazione ossidativa degli alcoli.
I catalizzatori a base di rutenio sono altresì impiegati diffusamente nelle reazioni di metatesi: per la metatesi olefinica i più riconosciuti sono i catalizzatori di Grubbs. L’ampia popolarità dei catalizzatori di Grubbs si deve alla loro elevata tolleranza a numerosi gruppi funzionali e alla loro buona stabilità all’aria e in una moltitudine di solventi.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing