Documenti fondamentali
8.53031
Sigma-Aldrich
Boc-Cys-OH (cryst)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Cys-OH (cryst), N-α-t.-Boc-L-cysteine
Scegli un formato
5 G
CHF 236.00
CHF 236.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 236.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 236.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
76-79 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
thiol
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
SC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C8H15NO4S/c1-8(2,3)13-7(12)9-5(4-14)6(10)11/h5,14H,4H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
ATVFTGTXIUDKIZ-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
Building block for preparation of Boc-Cys derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] R. H. Buck, et al. (1984) J. Chromatogr., 315, 279.
Linkage
Replaces: 04-12-0125
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ethanol): +6.5 - +9.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3