Documenti fondamentali
901132
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane
Scegli un formato
5 G
CHF 259.00
CHF 259.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 259.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 259.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n/D 1.4472
Densità
1.08 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H15N3O3/c1-11-4-5-13-7-6-12-3-2-9-10-8/h2-7H2,1H3
ZSSKNHYYIBAWRX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)