Documenti fondamentali
774898
Sigma-Aldrich
7-Dehydrocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
(3β)-Cholesta-5,7-dien-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol
Scegli un formato
1 MG
CHF 870.00
5 MG
CHF 3’480.00
CHF 870.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 870.00
5 MG
CHF 3’480.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27D7H37O
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 870.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC=C3[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[H]
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
UCTLRSWJYQTBFZ-UDEPUTHCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Desmosterol ≥84% (GC)
Sigma-Aldrich
D6513
Desmosterol
Etanolo gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.11727
Etanolo
Colesterolo Sigma Grade, ≥99%
Sigma-Aldrich
C8667
Colesterolo