771422
Vinyl acrylate
contains <600 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
Divinyl ester, Ethenyl 2-propenoate, Ethylene acrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
contiene
<600 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
P. ebollizione
90-92 °C (lit.)
Densità
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
0.947 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=COC(=O)C=C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H,1-2H2
BLCTWBJQROOONQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)