410020
Ethylene glycol vinyl ether
97%
Sinonimo/i:
2-(Vinyloxy)ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
143 °C (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCOC=C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5/h2,5H,1,3-4H2
VUIWJRYTWUGOOF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup