454338
Dicyclopentadiene
contains BHT as stabilizer
Sinonimo/i:
4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene, Cyclopentadiene dimer, DCPD
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
BHT as stabilizer
Livello qualitativo
P. ebollizione
170 °C (lit.)
Punto di fusione
33 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1C=CC2C3CC(C=C3)C12
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1
HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the preparation of CF/p-DCPD ((carbon fiber/ poly-dicyclopentadiene) composites by VARTM (vacuum-assisted resin transfer molding) process.
- In the preparation of η5-cyclopentadienyltris(dimethylamido)zirconium catalyst.
- In the synthesis of cellulose – maleic anhydride– dicyclopentadiene copolymer matrix by free radical polymerization.
Caratteristiche e vantaggi
- Low shrinkage
- Cost-effective
- Reduced emissions of styrene
- Fast curing in thin layers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.