434620
Vinyl methacrylate
98%
Sinonimo/i:
Vinyl methacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
150-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
111-112 °C (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
FFYWKOUKJFCBAM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup