Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C2H5OCH=C(CN)COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-299-5
Beilstein/REAXYS Number:
878814
MDL number:
Assay:
98%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
98%
bp
190-191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
functional group
ester, ether, nitrile
SMILES string
CCO\C=C(/C#N)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3/b7-6+
InChI key
KTMGNAIGXYODKQ-VOTSOKGWSA-N
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 95% |
| assay 98% | assay 98% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 49-51 °C (lit.) | mp - | mp 103-105 °C (lit.) |
| bp 190-191 °C/30 mmHg (lit.) | bp 195-196 °C (lit.) | bp - |
| functional group ester, nitrile, ether | functional group ester, ether | functional group amine, ester |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
130 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?