Documenti
769061
Sigma-Aldrich
Nitrogen
Messer® CANGas, 99.999%
Sinonimo/i:
Nitrogen gas
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
28.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
0.97 (vs air)
Livello qualitativo
Descrizione
Filling mass: 14g
Filling volume: 12L
Saggio
99.999%
Forma fisica
gas
P. eboll.
−196 °C (lit.)
Punto di fusione
−210 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#N
InChI
1S/N2/c1-2
IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nitrogen is a colourless, odourless, and asphyxiating gas that is slightly lighter than air. Nitrogen is used as a carrier gas in gas chromatography, an inert gas in chemical and pharmaceutical industries, and a zero gas for analytical applications, such as in the automotive industries. Nitrogen is also used as a component of gas mixtures for CO2 lasers. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Krypton Messer® CANGas, 99.99%
Sigma-Aldrich
769010
Krypton
Oxygen Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
769053
Oxygen
Xenon 99.99%, Messer® CANGas
Sigma-Aldrich
769118
Xenon
Argon ≥99.998%
Sigma-Aldrich
295000
Argon