Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.01
UNSPSC Code:
12352119
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-696-9
Beilstein/REAXYS Number:
1900390
MDL number:
Assay:
99.995%
Form:
gas
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartivapor density
1.52 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
56.5 atm ( 20 °C)
description
Filling mass: 24g, Filling volume: 12L
assay
99.995%
form
gas
mp
−78.5 °C (lit.)
SMILES string
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
InChI key
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbon dioxide is a colourless, odourless, liquefied, and asphyxiating gas that is heavier than air. It is an active gas in CO2 lasers, a component in artificial biological atmospheres, and a solvent for supercritical fluid extraction and chromatography(SFE / SFC). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Other Notes
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Legal Information
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Messer® CANgas, 99.995% | description 99.9 atom % 12C | description 99.99 atom % 12C | description ≥99.8% |
| assay 99.995% | assay - | assay - | assay ≥99.8% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| mp −78.5 °C (lit.) | mp −78.5 °C (subl.) (lit.) | mp −78.5 °C (subl.) (lit.) | mp −78.5 °C (lit.) |
| form gas | form - | form - | form - |
| vapor density 1.52 (vs air) | vapor density 1.52 (vs air) | vapor density 1.52 (vs air) | vapor density 1.52 (vs air) |
| description Filling mass: 24g, Filling volume: 12L | description 13C-depleted | description 13C-depleted | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon dioxide
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Classe di stoccaggio
2A - Gases
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?