Documenti
769010
Sigma-Aldrich
Krypton
Messer® CANGas, 99.99%
Sinonimo/i:
Krypton gas
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Kr
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.80
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142003
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Descrizione
Filling mass: 43g
Filling volume: 12L
Livello qualitativo
Saggio
99.99%
Forma fisica
gas
Stringa SMILE
[Kr]
InChI
1S/Kr
DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Krypton is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications of krypton include laser technology, lighting, and use as an insulating gas (e.g. for windows). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Oxygen Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
769053
Oxygen
Nitrogen ≥99.998%
Sigma-Aldrich
295574
Nitrogen