Documenti fondamentali
Z742379
Sigma-Aldrich
CANgas plastic hose spout
Scegli un formato
1 EA
CHF 35.50
CHF 35.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 35.50
About This Item
Codice UNSPSC:
12142100
NACRES:
NA.22
CHF 35.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione generale
NPT 1/8′′ male. Applicable for Messer® CANgas
Altre note
Product is currently only available to our customers in Europe
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Helium Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
768995
Helium
Ethylene Messer® CANGas, 99.95%
Sigma-Aldrich
768987
Ethylene
Propane 99.95%, Messer® CANGas
Sigma-Aldrich
769037
Propane
Hydrogen ≥99.99%
Sigma-Aldrich
295396
Hydrogen
Argon ≥99.998%
Sigma-Aldrich
295000
Argon