Documenti
769096
Sigma-Aldrich
Air
synthetic, Messer® CANgas, 99.999%
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
1 (vs air)
Livello qualitativo
Descrizione
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
Saggio
99.999%
Forma fisica
gas
Qualità
synthetic
P. eboll.
−189 °C (lit.)
Applicazioni
This synthetic air is a colourless, odourless gas mixture of N2 and O2 with the same weight as air. Applications include gas chromatography with use as a zero gas or oxidizing gas for flame ionization detectors(FID). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Argon ≥99.998%
Sigma-Aldrich
295000
Argon
Carbon dioxide ≥99.8%
Sigma-Aldrich
295108
Carbon dioxide