767654
cis-Dichlorobis(dimethyl sulfoxide)platinum(II)
97%
Sinonimo/i:
cis-Dichlorobis(dimethylsulfoxido)platinum(II), Pt(DMSO)2Cl2
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
218-224 °C
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.2ClH.Pt/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
KDADQDWVKZJTDQ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?