Documenti fondamentali
432849
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(diethyl sulfide)platinum(II)
Sinonimo/i:
cis-Dichlorobis(1,1′-thiobisethane)platinum, cis-Bis(diethyl sulfide)platinum(II) chloride
Scegli un formato
1 G
CHF 162.00
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 162.00
About This Item
Formula condensata:
[(C2H5)2S]2PtCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
105 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl.CCSCC.CCSCC
InChI
1S/2C4H10S.2ClH.Pt/c2*1-3-5-4-2;;;/h2*3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
DCIVLRIRJUWCIS-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)