Documenti fondamentali
766267
Sigma-Aldrich
Chlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II) acetate
97%
Sinonimo/i:
(Acetato)chlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II), RuCl(OAc)(PPh3)3
Scegli un formato
2 G
CHF 201.00
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 G
CHF 201.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C56H48ClO2P3Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
982.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
223-244 °C
Stringa SMILE
CC(=O)O[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.C2H4O2.ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2(3)4;;/h3*1-15H;1H3,(H,3,4);1H;/q;;;;;+2/p-2
CBECNVOKQNQZIN-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)