Documenti fondamentali
758167
Sigma-Aldrich
2-ethynylthiophene
90%
Sinonimo/i:
2-Acetylenylthiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.580
Densità
1.139 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C#Cc1cccs1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
108.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
42.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)