578797
3-Ethynylthiophene
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5800 (lit.)
P. ebollizione
152-153 °C (lit.)
Densità
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C#Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-3-4-7-5-6/h1,3-5H
MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 1-(2-bromobenzyl)-4-(thiophen-3-yl)-1H-1,2,3-triazole which is obtained by heating with 2-iodophenylethylazide in the presence of copper acetate monohydrate catalyst in N-methyl-2-pyrrolidone[1]
- N-benzyl-1-phenyl-5-(thiophen-3-yl)-4-pentyn-2-amine via a multi-step reaction process[2]
- [(C4H3S-3)C≡CAg]n, a polymeric compound obtained via reaction with silver nitrate in the presence of triethylamine in acetonitrile[3]
- 4,5-bis(thiophen-3-ylethynyl)phthalonitrile via Sonogashira cross-coupling reaction with 4,5-dichlorophthalonitrile[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
115.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)