556432
4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
Sinonimo/i:
1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzen, 1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-4-ethynylbenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene, 4-Ethynyl(trifluoromethyl)benzene, 4-Ethynyl-trifluorotoluene, 4-Trifluorophenylacetylene, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyne, p-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4650 (lit.)
P. ebollizione
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h1,3-6H
XTKBMZQCDBHHKY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?