Documenti fondamentali
756644
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′- Tetramethyl-1,3-phenylenediamine
97%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(dimethylamino)benzene, N,N,N′,N′-Tetramethyl-m-phenylenediamine, N1,N1,N3,N3-Tetramethylbenzene-1,3-diamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
granular
Indice di rifrazione
n20/D 1.580
Densità
0.976 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)c1cccc(c1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-6-5-7-10(8-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
LFZLVJBOEONQHV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)