Documenti fondamentali
742155
Sigma-Aldrich
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidine
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidinyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.23
Beilstein:
5376257
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1[C@H](CCC1)[C@@H]2NCCC2
InChI
NQHVTVSAFRAXPA-HTQZYQBOSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)