T27006
2-Thenoyltrifluoroacetone
99%
Sinonimo/i:
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanedione, TTA (extractant), TTB, TTFA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. eboll.
96-98 °C/8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-44 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)7(13)4-5(12)6-2-1-3-14-6/h1-3H,4H2
TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup