Documenti fondamentali
8.21101
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 1,4-Bis(dimethylamino)benzene
Scegli un formato
5 G
CHF 49.30
25 G
CHF 171.00
CHF 49.30
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 49.30
25 G
CHF 171.00
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2
Peso molecolare:
164.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-831-6
NACRES:
NA.22
CHF 49.30
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
48-50 °C
Temp. transizione
flash point >112 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C)(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup