Documenti fondamentali
753602
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
Sinonimo/i:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, Tetrahydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyran
Scegli un formato
1 G
CHF 463.00
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 463.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2CCOCC2
InChI
1S/C11H21BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
NLSMOSUUBUCSPL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)