Documenti fondamentali
751243
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4BrClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
127.3-128.4 °C
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)ncc1Br
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
MGZWZNBANVSZLM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)