Vai a
SML1833
ML385
≥98% (HPLC), powder, Nrf2 transcription factor inhibitor
Sinonimo/i:
N-[4-[2,3-Dihydro-1-(2-methylbenzoyl)-1H-indol-5-yl]-5-methyl-2-thiazolyl]-1,3-benzodioxole-5-acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 107.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 435.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H25N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
511.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
ML385, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=NC(C2=CC=C(N(C(C3=C(C)C=CC=C3)=O)CC4)C4=C2)=C(C)S1)CC5=CC(OCO6)=C6C=C5
InChI
1S/C29H25N3O4S/c1-17-5-3-4-6-22(17)28(34)32-12-11-20-15-21(8-9-23(20)32)27-18(2)37-29(31-27)30-26(33)14-19-7-10-24-25(13-19)36-16-35-24/h3-10,13,15H,11-12,14,16H2,1-2H3,(H,30,31,33)
InChI key
LINHYWKZVCNAMQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML385 inihbits the activity of the Nrf2 transcription factor by binding to Neh1, a CNC-bZIP domain that allows Nrf2 to heterodimerize with small Maf proteins, blocking NRF2 transcriptional activity. Much research has been done on activating Nrf2 because it induces cytoprotective antioxidant genes. However, some cancer cells may use Nrf2 similarly for their survival. Nrf2 is overexpressed in certain cancers such as non-small cell lung cancer (NSCLC) often due to loss of function mutations in KEAP1, which targets Nrf2 for proteasomal degradation. ML385 was found to have anti-tumor activity with specificity and selectivity for NSCLC cells with KEAP1 mutations.
ML385 inihbits the activity of the Nrf2 transcription factor by binding to Neh1.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3564SML2643SML1117
ML385 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1833
ML385
ML382 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3564
ML382
ML365 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2643
ML365
ML345 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1117
ML345
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)