Documenti fondamentali
750050
Sigma-Aldrich
N-(4-Formylphenyl)carbazole
97%
Sinonimo/i:
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde
Scegli un formato
5 G
CHF 264.00
CHF 264.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 264.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 264.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
155-160 °C
Stringa SMILE
O=Cc1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C19H13NO/c21-13-14-9-11-15(12-10-14)20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-13H
RPHLDCKUUAGNAC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.