Documenti fondamentali
649538
Sigma-Aldrich
9-(2-Ethylhexyl)carbazole-3,6-dicarboxaldehyde
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 225.00
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 225.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
105-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc2n(CC(CC)CCCC)c3ccc(cc3c2c1)C([H])=O
InChI
1S/C22H25NO2/c1-3-5-6-16(4-2)13-23-21-9-7-17(14-24)11-19(21)20-12-18(15-25)8-10-22(20)23/h7-12,14-16H,3-6,13H2,1-2H3
JWQOZEXSBKOAAL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)