Documenti
679658
Sigma-Aldrich
Tris(4-formylphenyl)amine
97%
Sinonimo/i:
4,4′,4′′-Triformyltriphenylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
244-248 °C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)C([H])=O)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C21H15NO3/c23-13-16-1-7-19(8-2-16)22(20-9-3-17(14-24)4-10-20)21-11-5-18(15-25)6-12-21/h1-15H
YOXHQRNDWBRUOL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in preparation of triangular ligands for self-assembly into M4L4 tetrahedra.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, 3736-3736 (2007)
Articoli
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.