647209
4-(Diphenylamino)benzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
4-Formyltriphenylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=Cc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15NO/c21-15-16-11-13-19(14-12-16)20(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18/h1-15H
UESSERYYFWCTBU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3