Documenti fondamentali
749478
Sigma-Aldrich
Cholesterol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene-2,3,4-13C3, 5-Cholesten-3β-ol-2,3,4-13C3
Scegli un formato
2 MG
CHF 484.00
5 MG
CHF 1’040.00
CHF 484.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
CHF 484.00
5 MG
CHF 1’040.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C24H46O
Peso molecolare:
389.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 484.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i13+1,17+1,21+1
HVYWMOMLDIMFJA-FCBPLXADSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jamie L York et al.
Food chemistry, 326, 126939-126939 (2020-05-16)
Hen egg yolk from chicken eggs were examined for their mycotoxin, hormone, and fat-soluble vitamin content. A method was developed for multi-class analysis of egg yolk using a dilute/precipitate, centrifuge, and shoot process coupled with on-line sample clean-up using restricted