Documenti fondamentali
605875
Sigma-Aldrich
Cholesterol-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC26H46O
Peso molecolare:
387.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -40°, c = 2 in chloroform
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. ebollizione
360 °C (lit.)
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Densità
1.070 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4[13CH2][C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1
HVYWMOMLDIMFJA-CHMPPTJKSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)