Documenti fondamentali
900170
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Scegli un formato
1 MG
CHF 457.00
5 MG
CHF 1’150.00
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 457.00
5 MG
CHF 1’150.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21D8H20O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC([C@@]1(O)CC[C@@]([C@]1(C)C2([2H])[2H])([H])[C@]3([H])CC([2H])([2H])C4=C([2H])C(C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([2H])C2=O)=O)=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i3D2,5D2,9D,10D2,18D
MFYSYFVPBJMHGN-BMUVRMCQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8 (Cortisone-d8) is deuterium-labeled Cortisone. Cortisone is an oxidized metabolite of cortisol (glucocorticoid).
Applicazioni
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8 is used as an isotope.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)