42206
Flumetsulam
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2′,6′-Difluoro-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonanilide, N-(2,6-Difluorophenyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
carbon content, 43.4-45.2 wt. %
nitrogen content, 21.1-22.0 wt. %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccn2nc(nc2n1)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
InChI
1S/C12H9F2N5O2S/c1-7-5-6-19-11(15-7)16-12(17-19)22(20,21)18-10-8(13)3-2-4-9(10)14/h2-6,18H,1H3
RXCPQSJAVKGONC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?