Documenti fondamentali
740020
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3BrF2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
198-201 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,(H,11,12)
IRHPJGPQWZEZRX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)