Vai a
55155
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (capillary electrophoresis)
Sinonimo/i:
Umbelliferone-3-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 311.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.15
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
384141
CHF 311.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (capillary electrophoresis)
form
solid
pKa 
7.04
mp
261 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 342 nm; λem 447 nm (pH 4.0), λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)C1=Cc2ccc(O)cc2OC1=O
InChI
1S/C10H6O5/c11-6-2-1-5-3-7(9(12)13)10(14)15-8(5)4-6/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI key
LKLWLDOUZJEHDY-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid (7-OHCCA) is used as a fluorogenic substrate for glycosyltransferase assays. 7-OHCCA may be used as a non-cinnamate-class substrate analog to study 4-hydroxycinnamate decarboxylase (4-HCD)-inducing activity in Klebsiella oxytoca cells. It is suitable as a pH indicator.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Immobilized on a support to give a pH sensor
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
IDF00092630756
description
suitable for fluorescence, ≥98.0% (capillary electrophoresis)
description
AldrichCPR
description
97%
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0, λex 342 nm; λem 447 nm (pH 4.0)
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
alcohols: soluble, DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98.0% (capillary electrophoresis)
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)