Documenti fondamentali
706957
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
96%
Scegli un formato
5 G
CHF 150.00
CHF 150.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 150.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3BrF2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 150.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
76-81 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)cc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3BrF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H
CZGVAISJIQNQEJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)