Documenti fondamentali
802921
Sigma-Aldrich
Estrone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Scegli un formato
1 ML
CHF 227.00
CHF 227.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 227.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C15H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.34
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 227.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Condizioni di spedizione
dry ice
Stringa SMILE
C[C@@]12C(C[C@@H](O)[C@@H]2O)C3CCC4=[13CH][13C](O)=[13CH]C=C4C3CC1
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13?,14?,15?,16-,17+,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
PROQIPRRNZUXQM-USIGXHLHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)