Documenti fondamentali
337129
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenol
99%
Scegli un formato
1 G
CHF 36.30
CHF 36.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 36.30
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 36.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
87 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
37-38 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Cc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Laccase mediated grafting of 4-fluoro-2-methylphenol with lignin model compound, dibenzodioxocin and lignocellulose material has been investigated.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enzymatic grafting of functional molecules to the lignin model dibenzodioxocin and lignocellulose material.
Kudanga T, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 46(3), 272-280 (2010)