736104
2-Nitropyridine
97%
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
67-72 °C
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-3-1-2-4-6-5/h1-4H
HLTDBMHJSBSAOM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)