367907
Sodium trifluoromethanesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Sodium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid sodium salt
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
253-255 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Na/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Aryl fluorides via silver-catalyzed fluorination of arylstannanes.
- Ionic liquids such as N, N -dialkylpyrrolidinium triflate, N,N-dialkylimidazolium triflate, and N-alkylpyridinium triflate.
It can be also used as supporting electrolyte in electrochemical O-glycosylation of primary alcohols with O-protected thioglycosides.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2