112429
2-Ethylpyridine
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
149 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccccn1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?